Learn More
2,6-Dicloroestireno, 96 %, estabilizado con 4-terc-butilcatecol al 0,1 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382077 25 g 25 g
11372077 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07860.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28469-92-3 | C8H6Cl2 | 173.04 g/mol
2,6-Dichlorostyrene is used in the preparation of 1,3-dichloro-2-(1,2-dibromo-ethyl)-benzene by bromination reaction using bromine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,6-dicloroestireno se utiliza en la preparación de 1,3-dicloro-2-(1,2-dibromo-etil)-benceno por reacción de bromación utilizando bromo.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28469-92-3
Fórmula molecular C8H6Cl2
Peso molecular (g/mol) 173.04
Número MDL MFCD00000579
Clave InChI YJCVRMIJBXTMNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichlorostyrene, 1,3-dichloro-2-vinylbenzene, benzene, 1,3-dichloro-2-ethenyl, 2,6-dichlorstyrol, acmc-20ao92, 1,3-dichloro-2-vinylbenzene #, 2,6-dichlorostyrene, stabilized 5g
PubChem CID 34254
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-2-etenilbenceno
SMILES ClC1=CC=CC(Cl)=C1C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorostyrene
Nombre de nota stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Densidad 1.266
Punto de ebullición 88°C to 90°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Índice de refracción 1.574
Cantidad 25 g
Beilstein 1931527
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.04
Porcentaje de pureza 96%