Learn More
2,6-dicloroquinoxalina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichloroquinoxaline |
| CAS | 18671-97-1 |
| Fórmula molecular | C8H4Cl2N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4Cl2N2/c9-5-1-2-6-7(3-5)11-4-8(10)12-6/h1-4H |
| SMILES | Clc1ccc2nc(Cl)cnc2c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 199.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.9752 |