Learn More
2,6-Dicloroquinona-4-cloroimida, TRC
Código de producto. 30007527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007527 25 g 25 g
30007657 5 g 5 g
18060530 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007527 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43605525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-38-2
Fórmula molecular C6 H2 Cl3 N O
Peso molecular (g/mol) 210.45
Sinónimo 2,6-Dichloro-4-(chloroimino)cyclohexa-2,5-dienone, 2,6-Dichloro-4-N-chloroquinonimine, 2,6-Dichloro-4-chloroimino-2,5-cyclohexadien-1-one, 2,6-Dichloro-p-benzoquinone-4-chlorimide, 2,6-Dichlorobenzoquinone N-Chloroimine, 2,6-Dichlorobenzoquinone Chloroimide, 2,6-Dichlorobenzoquinone-4-chloroimine, 2,6-Dichloroquinone Chlorimide, 2,6-Dichloroquinone Chloroimide, 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide, 2,6-Dichloroquinonechloroimine, Gibbs' Reagent, N,2,6-Trichloro-p-benzoquinoneimine, N,2,6-Trichloro-p-benzoquinonimine, N,2,6-Trichlorobenzoquinone Imine, NSC 6293;
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-4-cloroiminociclohexa-2,5-dien-1-uno
SMILES ClN=C1C=C(Cl)C(=O)C(=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H2Cl3NO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.9202