Learn More
2,6-Dicloropiridina-N-óxido, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10715813 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10715813 5 g Frasco de vidrio 5 g
10046722 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10715813 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 379420050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2587-00-0 | C5H3Cl2NO | 163.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2587-00-0
Fórmula molecular C5H3Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 163.99
Número MDL MFCD00130246
Clave InChI RFOMGVDPYLWLOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloropyridine n-oxide, 2,6-dichloropyridine 1-oxide, 2,6-dichloropyridine-n-oxide, 2,6-dichloropyridin-1-ium-1-olate, pyridine, 2,6-dichloro-, 1-oxide, 2,6-dichloropyridine-1-oxide, 2,6-dichloropyridine n-o, ide, acmc-1cjmr, 2,6-dichloropyridin-1-ol
PubChem CID 817673
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-1-oxidopiridin-1-io
SMILES [O-][N+]1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichloropyridine-N-oxide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 134°C to 138°C
Color Crema a blanco o amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.99
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dichloropyridine-N-oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.