Learn More
N-Óxido de 2,6-dicloropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15413937 1 g 1 g
15423937 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15413937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30427.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2587-00-0 | C5H3Cl2NO | 163.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2587-00-0
Fórmula molecular C5H3Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 163.99
Número MDL MFCD00130246
Clave InChI RFOMGVDPYLWLOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloropyridine n-oxide, 2,6-dichloropyridine 1-oxide, 2,6-dichloropyridine-n-oxide, 2,6-dichloropyridin-1-ium-1-olate, pyridine, 2,6-dichloro-, 1-oxide, 2,6-dichloropyridine-1-oxide, 2,6-dichloropyridine n-o, ide, acmc-1cjmr, 2,6-dichloropyridin-1-ol
PubChem CID 817673
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-1-oxidopiridin-1-io
SMILES [O-][N+]1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloropyridine N-oxide
Punto de fusión 136°C to 140°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.99
Porcentaje de pureza 98%