Learn More
2,6-Dicloropiridina, 98%
Código de producto. 11430173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430173 2500 g 2500 g
11410173 100 g 100 g
11420173 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430173 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11364.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2402-78-0 | C5H3Cl2N | 147,99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2402-78-0
Fórmula molecular C5H3Cl2N
Peso molecular (g/mol) 147.99
Número MDL MFCD00006244
Clave InChI FILKGCRCWDMBKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2,6-dichloro, ccris 1727, 2,6-dichlorpyridine, 2.6-dichloropyridine, pubchem2564, 2,6-dichloro pyridine, 2,6-dichloro-pyridine, acmc-1cbwr, 26dclpy, wln: t6nj bg fg
PubChem CID 16989
Nombre IUPAC 2,6-dicloropiridina
SMILES ClC1=CC=CC(Cl)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloropyridine
Punto de fusión 84°C to 88°C
Punto de ebullición 211°C
Olor Unpleasant
Cantidad 2500 g
Número UN UN2811
Beilstein 108664
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.99
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación