Learn More
2,6-Dicloropiridina, 98%
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichloropyridine |
| Punto de fusión | 84°C to 88°C |
| Punto de ebullición | 211°C |
| Olor | Unpleasant |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 108664 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.99 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
RU– Solo para uso en investigación