Learn More
Ácido 2,6-dicloropiridina-4-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15493217 5 g 5 g
15483217 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20541.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5398-44-7
Fórmula molecular C6H3Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 192.00
Número MDL MFCD00234147
Clave InChI SQSYNRCXIZHKAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloroisonicotinic acid, 2,6-dichloro-isonicotinic acid, 2,6-dichloro-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloroisonicotinicacid, 2,6-dichloro-4-pyridinyl carboxylic acid, pyridine-4-carboxylic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorisonicotins, enamine_005327, zlchem 403
PubChem CID 94830
ChEBI CHEBI:73179
Nombre IUPAC Ácido 2,6-dicloropiridina-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
Punto de fusión 208°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192
Porcentaje de pureza 98%