Learn More
Ácido 2,6-dicloropiridina-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30386797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30386797 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30386797 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4358335G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic Acid
CAS 38496-18-3
Fórmula molecular C6 H3 Cl2 N O2
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-1-3(6(10)11)5(8)9-4/h1-2H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
Nombre IUPAC ácido 2,6-dicloropiridina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 192
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.9541