Learn More
Ácido 2,6-dicloropiridina-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15483677 250 mg 250 miligramos
11327219 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27406.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 148493-34-9 | C5H4BCl2NO2 | 191.802 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148493-34-9
Fórmula molecular C5H4BCl2NO2
Peso molecular (g/mol) 191.802
Número MDL MFCD03094989
Clave InChI XBBLBQZAVMHEER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloropyridine-3-boronic acid, 2,6-dichloropyridin-3-yl boronic acid, 2,6-dichloro-3-pyridineboronic acid, 3-borono-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloropyridin-3-yl-3-boronic acid, 2,6-dichloro-3-pyridinyl-boronic acid, boronic acid, 2,6-dichloro-3-pyridinyl, 2,6-dichloropyridine-3-boronicacid, pubchem5039, acmc-209d0p
PubChem CID 2762712
Nombre IUPAC ácido (2,6-dicloropiridin-3-il)borónico
SMILES B(C1=C(N=C(C=C1)Cl)Cl)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloropyridine-3-boronic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.81
Porcentaje de pureza 95%