Learn More
2,6-dichloropyridine-3-boronic acid, 95%, Maybridge
Código de producto. 10727675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10727675 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10727675 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00052DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichloropyridine-3-boronic acid
CAS 148493-34-9
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C5H4BCl2NO2
Número MDL MFCD03094989
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,6-dichloropyridine-3-boronic acid, 2,6-dichloropyridin-3-yl boronic acid, 2,6-dichloro-3-pyridineboronic acid, 3-borono-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloropyridin-3-yl-3-boronic acid, 2,6-dichloro-3-pyridinyl-boronic acid, boronic acid, 2,6-dichloro-3-pyridinyl, 2,6-dichloropyridine-3-boronicacid, pubchem5039, acmc-209d0p
Clave InChI XBBLBQZAVMHEER-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=C(N=C(C=C1)Cl)Cl)(O)O
Nombre IUPAC ácido (2,6-dicloropiridin-3-il)borónico
Peso molecular (g/mol) 191.802
PubChem CID 2762712
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.81
Porcentaje de pureza 95%