Learn More
2,6-dicloropiridina-1-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichloropyridine-1-oxide |
| CAS | 2587-00-0 |
| Fórmula molecular | C5 H3 Cl2 N O |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3Cl2NO/c6-4-2-1-3-5(7)8(4)9/h1-3H |
| SMILES | [O-][n+]1c(Cl)cccc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,6-dicloro-1-oxidopiridin-1-io |
| Peso molecular (g/mol) | 163.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.9592 |