Learn More
2,6-Dicloropiridin-3amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10683223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10683223 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10673223 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10683223 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF05052EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 62476-56-6
Fórmula molecular C5H4Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 163.00
Número MDL MFCD00023417
Clave InChI MJVZSRZTBDMYLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-3-aminopyridine, 2,6-dichloro-3-pyridylamine, 3-pyridinamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-3-pyridinamine, 2,6-dichloropyridin-3-ylamine, 2,6-dichloro-pyridin-3-ylamine, 2,6-dichlorpyridin-3-amin, pubchem10384, ksc495k2f
PubChem CID 112846
Nombre IUPAC 2,6-dicloropiridin-3-amina
SMILES NC1=CC=C(Cl)N=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichloropyridin-3-amine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.01
Porcentaje de pureza 97%