Learn More
2,6-dicloropirazina, TRC
Código de producto. 30384621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384621 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30384621 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD435825100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloropyrazine
CAS 4774-14-5
Fórmula molecular C4 H2 Cl2 N2
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-7-2-4(6)8-3/h1-2H
SMILES Clc1cncc(Cl)n1
Nombre IUPAC 2,6-dicloropirazina
Peso molecular (g/mol) 148.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.9595