Learn More
2,6-Dicloropirazina, 99+%
Código de producto. 10772081 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10772081 1 g Frasco de vidrio 1 g
10348320 5 g Frasco de vidrio 5 g
10056193 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10772081 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 232540010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS :4774-14-5 | C4H2Cl2N2| 148,98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4774-14-5
Fórmula molecular C4H2Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 148.98
Clave InChI LSEAAPGIZCDEEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrazine, 2,6-dichloro, 2,6-chloro pyrazine, 2,6-dichloro pyrazine, 2,6-dichloro-pyrazine, 2-chloro-6-chloro-pyrazine, 2,6-dicloropyrazine, 2,6 dichloropyrazine, pubchem8548, 2,6-dichloro-pyrazin, 2, 6-dichloropyrazine
PubChem CID 78504
Nombre IUPAC 2,6-dicloropirazina
SMILES C1=C(N=C(C=N1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichloropyrazine
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 53.0°C to 56.0°C
Color Blanco a beige
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 23, III, 903
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.98
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación