Learn More
2,6-dicloropurina, TRC
Código de producto. 30387962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30387962 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30387962 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD435760500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloropurine
CAS 5451-40-1
Fórmula molecular C5 H2 Cl2 N4
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2,6-Dichloropurine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H2Cl2N4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11)
SMILES Clc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-9H-purina
Peso molecular (g/mol) 189
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.9657