Learn More
2,6-dicloropurina, Mikromol™
Descripción
2,6-dicloropurina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichloropurine |
| CAS | 5451-40-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,6-Dichloropurine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C5 H2 Cl2 N4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2,6-Dichloropurine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H2Cl2N4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11) |
| SMILES | Clc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1 |
| Nombre IUPAC | 2,6-dicloro-9H-purina |
| Mostrar más |