Learn More
2,6-Dicloropurina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10335940 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10335940 1 g Frasco de vidrio 1 g
10551564 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10264330 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10335940 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 113700010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5451-40-1 | C5H2Cl2N4 | 189.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5451-40-1
Fórmula molecular C5H2Cl2N4
Peso molecular (g/mol) 189.00
Número MDL MFCD00077725
Clave InChI RMFWVOLULURGJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloropurine, 2,6-dichloro-9h-purine, 2,6-dichloro-1h-purine, 9h-purine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro purine, 2,6 dichloropurine, 2,6-dichioropurine, purine,6-dichloro, zlchem 226, 2,6-dichloro-purine
PubChem CID 5324412
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-7H-purina
SMILES ClC1=NC(Cl)=C2NC=NC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichloropurine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 184.0°C to 186.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone and ethyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 189
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dichloropurine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.