Learn More
2,6-Dicloropurina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459197 1 g 1 g
11414060 250 mg 250 miligramos
11469197 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21289.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5451-40-1 | C5H2Cl2N4 | 189.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5451-40-1
Fórmula molecular C5H2Cl2N4
Peso molecular (g/mol) 189.00
Número MDL MFCD00077725
Clave InChI RMFWVOLULURGJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloropurine, 2,6-dichloro-9h-purine, 2,6-dichloro-1h-purine, 9h-purine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro purine, 2,6 dichloropurine, 2,6-dichioropurine, purine,6-dichloro, zlchem 226, 2,6-dichloro-purine
PubChem CID 5324412
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-7H-purina
SMILES ClC1=NC(Cl)=C2NC=NC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloropurine
Punto de fusión ∼184°C to 186°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 9354
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.01
Porcentaje de pureza 97%