Learn More
2,6-dicloropurina-9-beta-D-ribósido, TRC
Código de producto. 30377918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377918 250 mg
30386488 100 mg
30374863 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377918 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD435785250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13276-52-3
Fórmula molecular C10 H10 Cl2 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 321.12
Sinónimo Regadenoson Impurity 36
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(2,6-dicloropurina-9-il)-5-(hidroximetiloxolano-3,4-diol
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(Cl)nc(Cl)nc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloropurine-9-beta-D-riboside
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10Cl2N4O4/c11-7-4-8(15-10(12)14-7)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.0079