Learn More
2,6-Diclorofeniltiourea, TRC
Código de producto. 30380483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30380483 10 g -
30384819 5 g 5 g
30370553 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30380483 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD65046010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6590-91-6
Fórmula molecular C7 H6 Cl2 N2 S
Peso molecular (g/mol) 221.11
Sinónimo 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea
Nombre IUPAC (2,6-diclorofenil)tiourea
SMILES NC(=S)Nc1c(Cl)cccc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6Cl2N2S/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.9629