Learn More
Ácido (2,6-diclorofeniltio)acético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429420 5 g 5 g
11419420 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429420 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50282.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 21248-45-3 | C8H5Cl2O2S | 236.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21248-45-3
Fórmula molecular C8H5Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 236.09
Número MDL MFCD00052108
Clave InChI URNRRSJGOOTQBO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2,6-dichlorophenylthio acetic acid, 2-2,6-dichlorophenyl thio acetic acid, 2,6-dichlorophenyl thio acetic acid, 2,6-dichlorophenyl sulfanyl acetic acid, 2-2,6-dichlorophenyl sulfanylacetic acid, acmc-1cg2g, 2,6-dichlorothiophenoxyacetic acid, 2-2,6-dichlorophenylthio acetic acid, 2-2,6-dichlorophenyl sulfanyl acetic acid
PubChem CID 1810591
Nombre IUPAC Ácido 2-(2,6-diclorofenil)sulfanilacético
SMILES [O-]C(=O)CSC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2,6-Dichlorophenylthio)acetic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.11
Porcentaje de pureza 99%