Learn More
Clorhidrato de 2,6-diclorofenilhidracina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493984 1 g 1 g
11403994 5 g 5 g
11413994 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493984 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11968.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 50709-36-9 | C6H7Cl3N2 | 213.486 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50709-36-9
Fórmula molecular C6H7Cl3N2
Peso molecular (g/mol) 213.486
Número MDL MFCD00012930
Clave InChI CQNIYLLTIOPFCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 2,6-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 1-2,6-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,6-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, hydrazine, 2,6-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 2,6-dichlorophenylhydrazinehydrochloride, acmc-209kpe, ksc491e8j, 2,6-dichlorophenylhydrazine, chloride, 2,6-dichlorophenylhydrazine hcl
PubChem CID 2723909
Nombre IUPAC (2,6-diclorofenil)hidracina;clorhidrato
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)NN)Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∼225°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 4569738
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.5
Porcentaje de pureza ≥98%