Learn More
Hidrocloruro de 2,6-diclorofenilhidracina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10503754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10503754 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10411854 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10113164 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10503754 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB08663EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 50709-36-9
Fórmula molecular C6H7Cl3N2
Peso molecular (g/mol) 213.486
Clave InChI CQNIYLLTIOPFCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 2,6-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 1-2,6-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,6-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, hydrazine, 2,6-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 2,6-dichlorophenylhydrazinehydrochloride, acmc-209kpe, ksc491e8j, 2,6-dichlorophenylhydrazine, chloride, 2,6-dichlorophenylhydrazine hcl
PubChem CID 2723909
Nombre IUPAC (2,6-diclorofenil)hidracina;clorhidrato
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)NN)Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2, 6-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal Cl2C6H3NHNH2·HCl
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.49
Porcentaje de pureza 97%