Learn More
2,6-diclorofenilacetonitrilo, TRC
Código de producto. 30376143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30376143 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30376143 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4740381G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorophenylacetonitrile
CAS 3215-64-3
Fórmula molecular C8H5Cl2N
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5Cl2N/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11/h1-3H,4H2
SMILES ClC1=CC=CC(Cl)=C1CC#N
Nombre IUPAC 2-(2,6-diclorofenil)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 186.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.98