Learn More
2,6-Diclorofenilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11408867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408867 25 g 25 g
11418867 100 g 100 g
11428867 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19983.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3215-64-3
Fórmula molecular C8H5Cl2N
Peso molecular (g/mol) 186.035
Número MDL MFCD00001901
Clave InChI AOEJUUCUKRUCEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichlorophenylacetonitrile, 2,6-dichlorobenzyl cyanide, 2-2,6-dichlorophenyl acetonitrile, 2,6-dichlorophenyl acetonitrile, 2,6-dichlorobenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,6-dichloro, acetonitrile, 2,6-dichlorophenyl, 2,6-dichloro-phenyl-acetonitrile, 2-2,6-dichlorophenyl ethanenitrile
PubChem CID 76678
Nombre IUPAC 2-(2,6-diclorofenil)acetonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC#N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorophenylacetonitrile
Punto de fusión 74°C to 77°C
Olor Characteristic
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 1910482
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.04
Porcentaje de pureza 98%