Learn More
2,6-Diclorofenilacetonitrilo, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10133110 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10133110 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10133110 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155080250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichlorophenylacetonitrile
Nombre de nota 97%
CAS 3215-64-3
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 74.0°C to 77.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H5Cl2N
Fórmula lineal Cl2C6H3CH2CN
Número MDL MFCD00001901
Cantidad 25 g
Sinónimo 2,6-dichlorophenylacetonitrile, 2,6-dichlorobenzyl cyanide, 2-2,6-dichlorophenyl acetonitrile, 2,6-dichlorophenyl acetonitrile, 2,6-dichlorobenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,6-dichloro, acetonitrile, 2,6-dichlorophenyl, 2,6-dichloro-phenyl-acetonitrile, 2-2,6-dichlorophenyl ethanenitrile
Clave InChI AOEJUUCUKRUCEF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC#N)Cl
Nombre IUPAC 2-(2,6-diclorofenil)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 186.04
PubChem CID 76678
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino