Learn More
Ácido 2,6-diclorofenilacético, TRC
Código de producto. 30007507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007507 25 g 25 g
30005264 100 g 100 g
30005988 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007507 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43630525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6575-24-2
Fórmula molecular C8H6Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 205.04
Sinónimo 2,6-Dichlorobenzeneacetic Acid, 2-(2,6-Dichlorophenyl)Acetic Acid
SMILES OC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorophenylacetic Acid
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6Cl2O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.9745