Learn More
Éster metílico del ácido 2,6-diclorofenilacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichlorophenylacetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 54551-83-6 |
| Fórmula molecular | C9 H8 Cl2 O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2,6-Dichloro-benzeneacetic Acid Methyl Ester, Methyl (2,6-Dichlorophenyl)acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8Cl2O2/c1-13-9(12)5-6-7(10)3-2-4-8(6)11/h2-4H,5H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl |
| Nombre IUPAC | metil 2-(2,6-diclorofenil)acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 219.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.9901 |