Learn More
Ácido 2,6-diclorofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424060 5 g 5 g
11499287 25 g 25 g
11409297 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424060 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21354.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 6575-24-2 | C8H6Cl2O2 | 205.034 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6575-24-2
Fórmula molecular C8H6Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 205.034
Número MDL MFCD00004320
Clave InChI SFAILOOQFZNOAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichlorophenylacetic acid, 2-2,6-dichlorophenyl acetic acid, 2,6-dichlorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro benzeneacetic acid, 2,6-dichlorophenylaceticacid, unii-k8g025cx8w, 2,6-dichlorobenzeneaceticacid, 2cl
PubChem CID 81058
Nombre IUPAC ácido 2-(2,6-diclorofenil)acético
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC(=O)O)Cl
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorophenylacetic acid
Punto de fusión 158°C to 161°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1952744
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.04
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.