Learn More
(2,6-Diclorofenil)metanamina, TRC
Código de producto. 30377081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377081 2.5 g
30372392 1 g
30376068 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377081 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4378402.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6575-27-5
Fórmula molecular C7H7Cl2N
Peso molecular (g/mol) 176.04
Sinónimo 2,6-Dichlorobenzylamine, 2,6-Dichlorobenzenemethanamine
SMILES NCc1c(Cl)cccc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2,6-Dichlorophenyl)methanamine
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7Cl2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H,4,10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.9956