Learn More
Isotiocianato de 2,6-diclorofenil, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11323306 1 g 1 g
11333306 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11323306 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12672.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6590-95-0 | C7H3Cl2NS | 204.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6590-95-0
Fórmula molecular C7H3Cl2NS
Peso molecular (g/mol) 204.07
Número MDL MFCD00041056
Clave InChI SUCGVQHNGIQXGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,6-dichlorophenylisothiocyanate, benzene, 1,3-dichloro-2-isothiocyanato, 1,3-dichloro-2-isothiocyanato-benzene, benzene,1,3-dichloro-2-isothiocyanato, c7h3c12ns, 2,6-dichlorobenzenisothiocyanate, 2,6-dichlorophenyl-isothiocyanate, 1,3-dichloro-2-thioisocyanato-benzene, 2,6-dichloro-1-isothiocyanato-benzene
PubChem CID 123239
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-2-isotiocianatobenceno
SMILES ClC1=CC=CC(Cl)=C1N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate
Punto de fusión 42°C to 44°C
Punto de ebullición 122°C to 124°C (8 mmHg)
Olor Irritating
Cantidad 1 g
Número UN UN2923
Beilstein 639061
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.08
Porcentaje de pureza ≥98%