Learn More
Isocianato de 2,6-diclorofenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348425 5 g 5 g
11338425 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348425 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10421.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 39920-37-1 | C7H3Cl2NO | 188.007 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39920-37-1
Fórmula molecular C7H3Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 188.007
Número MDL MFCD00002003
Clave InChI HMVKMAMIRAVXAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichlorophenyl isocyanate, benzene, 1,3-dichloro-2-isocyanato, 2,6-dichlorophenylisocyanate, isocyanic acid 2,6-dichlorophenyl ester, pubchem23916, acmc-1ailv, 2,6 dichlorophenylisocyanate, 2,6-dichlorobenzenisocyanate, 2,6dichlorophenyl isocyanate, 1,3-dichloro-2-isocyanato-benzene
PubChem CID 604537
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-2-isocianatobenceno
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)N=C=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorophenyl isocyanate
Punto de fusión 42°C to 46°C
Punto de ebullición 101°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C (168°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN2250
Beilstein 608323
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.01
Porcentaje de pureza 98%