Learn More
Ácido (2,6-diclorofenil)acético-alfa,alfa-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichlorophenylacetic Acid-D2 (acetic-D2) |
| CAS | 1219803-63-0 |
| Fórmula molecular | C8 D2 H4 Cl2 O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzeneacetic-α,α-d2 acid, 2,6-dichloro- (ACI), 2,6-Dichlorobenzeneacetic-α,α-d2 acid (ACI), (2,6-Dichlorophenyl)acetic-α,α-d2 Acid, 2,6-Dichlorophenylacetic-d2 Acid, 2,6-Dichlorophenylacetic Acid-D2 (acetic-D2) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H6Cl2O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-8(11)12/h1-3 H,4H2,(H,11,12)/i4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)c1c(Cl)cccc1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dideuterio-2-(2,6-diclorofenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 207.0504 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.987 g/mol |
| Mostrar más |