Learn More
2,6-Diclorofenolindofenol (grado técnico), TRC
Código de producto. 30366845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366845 100 mg -
30350309 500 mg -
30351090 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366845 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC177310100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 956-48-9
Fórmula molecular C12H7Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 268.1
Sinónimo 2,5-Cyclohexadien-1-one, 2,6-dichloro-4-[(4-hydroxyphenyl)imino]-, ndophenol, 2,6-dichloro- (8CI), 2,6-Dichloro-4-[(4-hydroxyphenyl)imino]-2,5-cyclohexadien-1-one, 2,6-Dichloroindophenol, DCIP, DCPIP, DPIP, Dichloroindophenol, Dichlorophenolindophenol, Dichlorophenylindophenol, Indochlorophenol, Tillmans Reagent, p-Hydroxyphenyl-2,6-dichloro-p-benzoquinoneimine
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-4-(4-hidroxifenil)iminociclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES Oc1ccc(cc1)N=C2C=C(Cl)C(=O)C(=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorophenolindophenol (Technical Grade)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H7Cl2NO2/c13-10-5-8(6-11(14)12(10)17)15-7-1-3-9(16)4-2-7/h1-6,16H
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.9854