Learn More
2,6-diclorofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichlorophenol |
| CAS | 87-65-0 |
| Fórmula molecular | C6 H4 Cl2 O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2,6-Dichlorophenol, NSC 60647 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1c(Cl)cccc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,6-diclorofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 163 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.9639 |