Learn More
2,6-diclorofenol, Mikromol™
Código de producto. 17923666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17923666 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17923666 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3572.040100
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,6-Diclorofenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorophenol
CAS 87-65-0
Nombres de analitos o componentes 2,6-Dichlorophenol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H4 Cl2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,6-Dichlorophenol, NSC 60647, Phloroglucinol Impurity I
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
SMILES Oc1c(Cl)cccc1Cl
Nombre IUPAC 2,6-diclorofenol
Peso molecular (g/mol) 163
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.9639 g/mol