Learn More
2,6-Diclorofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457037 500 g 500 g
11437037 25 g 25 g
11447037 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14411.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 87-65-0 | C6H4Cl2O | 163.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-65-0
Fórmula molecular C6H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 163.00
Número MDL MFCD00002176
Clave InChI HOLHYSJJBXSLMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorfenol, 2,6-dichlorphenol, rcra waste number u082, 2,6-dichloro-phenol, 2,6-dichlorfenol czech, unii-q7e9k52w7e, 2,6 dichlorophenol, ccris 2511, 2,6-dcp
PubChem CID 6899
ChEBI CHEBI:28457
Nombre IUPAC 2,6-diclorofenol
SMILES OC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorophenol
Punto de fusión 65°C to 68°C
Punto de ebullición 218°C to 220°C
Olor Phenol-like
Cantidad 500 g
Número UN UN2020
Beilstein 1447806
Índice Merck 14,3073
Formula Weight (peso de la fórmula) 163
Porcentaje de pureza 99%