Learn More
Alcohol 2,6-diclorofenetil, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10222322 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10222322 5 g Frasco de vidrio 5 g
10028831 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10222322 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 350760050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 30595-79-0 | C8H8Cl2O | 191.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30595-79-0
Fórmula molecular C8H8Cl2O
Peso molecular (g/mol) 191.05
Número MDL MFCD00800674
Clave InChI ZBQPKQUIKJDGIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichlorophenethyl alcohol, 2-2,6-dichlorophenyl ethanol, 2,6-dichlorophenethylalcohol, 2-2,6-dichlorophenyl ethan-1-ol, 2,6-dichlorophenethanol, benzeneethanol, 2,6-dichloro, acmc-209hha, 2,6-dichlorobenzeneethanol, ksc493m0h, benzeneethanol,2,6-dichloro
PubChem CID 2734100
Nombre IUPAC 2-(2,6-diclorofenil)etanol
SMILES OCCC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichlorophenethyl alcohol
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 59°C to 65°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.06
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino, cristales o copos