Learn More
Cloruro de 2,6-dicloronicotinilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichloronicotinyl Chloride |
| CAS | 58584-83-1 |
| Fórmula molecular | C6H2Cl3NO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,6-Dichloronicotinoyl Chloride, 2,6-Dichloropyridine-3-carbonyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H2Cl3NO/c7-4-2-1-3(6(9)11)5(8)10-4/h1-2H |
| SMILES | ClC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2,6-dicloropiridina-3-carbonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 210.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.9202 |