Learn More
Ácido 2,6-dicloronicotínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11324386 5 g 5 g
11314386 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324386 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20002.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 38496-18-3 | C6H3Cl2NO2 | 191.995 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38496-18-3
Fórmula molecular C6H3Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 191.995
Número MDL MFCD00075583
Clave InChI AJPKQSSFYHPYMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichloronicotinic acid, 2,6-dichloro-nicotinic acid, 2,6-dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, dichloronicotinic acid, 2,6-dichloronicotininc acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloronicotinincacid, pubchem1225, 2,6-dichlornicotinsaure, acmc-209j0g
PubChem CID 854047
Nombre IUPAC ácido 2,6-dicloropiridina-3-carboxílico
SMILES C1=CC(=NC(=C1C(=O)O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloronicotinic acid
Punto de fusión 146°C to 151°C
Cantidad 5 g
Beilstein 136114
Formula Weight (peso de la fórmula) 192
Porcentaje de pureza 97%