Learn More
2,6-Dicloronaftaleno, TRC
Código de producto. 30372183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30372183 1 g
30371371 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30372183 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4366851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2065-70-5
Fórmula molecular C10H6Cl2
Peso molecular (g/mol) 197.06
Sinónimo PCN 11
SMILES Clc1ccc2cc(Cl)ccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloronaphthalene
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6Cl2/c11-9-3-1-7-5-10(12)4-2-8(7)6-9/h1-6H
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.9847