Learn More
2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate, Solstice
Código de producto. 15635120 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15635120 1 g 1 g
15655120 5 g 5 g
15645120 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15635120 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 361801G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
≥97.0% (calc. based on dry substance, AT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 620-45-1
Fórmula molecular C12H6Cl2NNaO2
Peso molecular (g/mol) 290.07
Número MDL MFCD00150014
Clave InChI FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2,6-dichloroindophenol sodium salt, 2,6-dichlorophenolindophenol sodium salt, tillman's reagent, tillman's reagenz, dichlorphenol-indophenolnatrium, 2,6-dichloroindophenol sodium, unii-kad7q8xo1y, sodium 2,6-dichloroindophenol, sodium 2,6-dichloroindophenolate, 2,6-dichloroindophenol, sodium salt
PubChem CID 23697355
ChEBI CHEBI:948
Nombre IUPAC sodio; 4-[(3,5-dicloro-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-iliden)amino]fenolato
SMILES [Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate
Cantidad 1 g
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3641229
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.08g/mol (anhydrous basis)
Porcentaje de pureza ≥97% (calculated based on dry substance, AT)