Learn More
2,6-Dicloroindofenol, hidrato de sal sódica, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2, 6-Dichloroindophenol, sodium salt hydrate |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Pérdida por secado | 14% max. (1 g, 120°C) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Idoneidad | For determination of ascorbic acid: Passes Test |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98+% |
| Color | Verde oscuro |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol |
| Cantidad | 10 g |
| Forma física | Polvo |
| Mostrar más |