Learn More
2,6-Dicloroindofenol, hidrato de sal sódica, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10051830 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10051830 1 g Frasco de vidrio 1 g
10636932 10 g Frasco de vidrio 10 g
10746161 25 g Frasco de vidrio 25 g
11985591 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10051830 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152870010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 1266615-56-8 | C12H6Cl2NNaO2 | 290.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1266615-56-8
Fórmula molecular C12H6Cl2NNaO2
Peso molecular (g/mol) 290.07
Número MDL MFCD00150014
Clave InChI CVSUAFOWIXUYQA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Tillman's reagent hydrate
PubChem CID 23696612
SMILES [Na+].[O-]C1=CC=C(C=C1)N=C1C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichloroindophenol, sodium salt hydrate
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 14% max. (1 g, 120°C)
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad For determination of ascorbic acid: Passes Test
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Color Verde oscuro
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol
Cantidad 1 g
Forma física Polvo
Nombre IUPAC sodio; 4-[(3,5-dicloro-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)amino]fenolato; dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.07
Porcentaje de pureza ≥98%