Learn More
2,6-Dicloroindofenol, hidrato de sal sódica, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13505050 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13505050 25 g Frasco de vidrio 25 GR
13565020 5 g Frasco de vidrio 5 g
13515050 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13505050 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450700250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1266615-56-8 | C12H6Cl2NNaO2 | 290.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1266615-56-8
Fórmula molecular C12H6Cl2NNaO2
Peso molecular (g/mol) 290.07
Número MDL MFCD00150014
Clave InChI CVSUAFOWIXUYQA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2,6-dichloroindophenol sodium salt dihydrate, 2,6-dichloro-4-4-hydroxyphenyl azamethylene cyclohexa-2,5-dien-1-one, oxamet hane, oxamethane, sodium salt, c12h6cl2no2.na.2h2o, 2,6-dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate, sodium 4-3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene amino phenolate dihydrate, sodium 4-3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene amino benzenolate dihydrate
PubChem CID 23696612
Nombre IUPAC sodio; 4-[(3,5-dicloro-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-iliden)amino]fenolato; dihidrato
SMILES [Na+].[O-]C1=CC=C(C=C1)N=C1C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichloroindophenol, sodium salt hydrate
Intervalo de porcentaje de ensayo 90+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.07
Porcentaje de pureza 90+%