Learn More
Ácido 2,6-diclorohexanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichlorohexanoic Acid |
| CAS | 5077-75-8 |
| Fórmula molecular | C6H10Cl2O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10Cl2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)C(Cl)CCCCCl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,6-diclorohexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 185.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0058 |