Learn More
2,6-Dicloroformanilido, TRC
Código de producto. 30387798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387798 10 g
30370656 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387798 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43440010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10113-35-6
Fórmula molecular C7H5Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 190.03
Sinónimo 2,6-Dichloro-N-formylaniline, 2,6-Dichloroformanilide, 2,6-Dichlorophenylformamide, 2',6'-Dichloroformanilide, N-(2,6-Dichlorophenyl)formamide
SMILES Clc1cccc(Cl)c1NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloroformanilide
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5Cl2NO/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-4H,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.9748