Learn More
2,6-diclorodifenilamina, Mikromol™
Descripción
2,6-Diclorodifenilamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichlorodiphenylamine |
| CAS | 15307-93-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,6-Dichlorodiphenylamine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H9 Cl2 N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2,6-Dichlorodiphenylamine, Benzenamine, 2,6-dichloro-N-phenyl-, Diphenylamine, 2,6-dichloro- (8CI), N-(2,6-Dichlorophenyl)aniline, N-Phenyl-2,6-dichloroaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9Cl2N/c13-10-7-4-8-11(14)12(10)15-9-5-2-1-3-6-9/h1-8,15H |
| SMILES | Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2,6-dicloro-N-fenilanilina |
| Mostrar más |