Learn More
2,6-Diclorodifenilamina, LoGiCal
Código de producto. 30457802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30457802 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457802 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0006.15
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorodiphenylamine
CAS 15307-93-4
Nombres de analitos o componentes 2,6-Dichlorodiphenylamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H9 Cl2 N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,6-Dichlorodiphenylamine, Benzenamine, 2,6-dichloro-N-phenyl-, Diphenylamine, 2,6-dichloro- (8CI), N-(2,6-Dichlorophenyl)aniline, N-Phenyl-2,6-dichloroaniline
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9Cl2N/c13-10-7-4-8-11(14)12(10)15-9-5-2-1-3-6-9/h1-8,15H
Tipo de solución Neat
SMILES Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-N-fenilanilina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 238.11
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.0112 g/mol